Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 544,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 898,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
544,00 zł
grade
electrophoresis grade
Quality Segment
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 51 °C)
assay
≥99%
form
powder or flakes (or crystals)
technique(s)
electrophoresis: suitable
turbidity
≤3 NTU (1 g/ml)
refractive index
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
solubility
water: 1 g/mL, clear, colorless
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, nitrate (NO3-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
suitability
suitable for fixing solution (for IEF and PAGE gels)
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- for hydrolysis of DNA isolated from the cell
- for precipitation of glutathione isolated from seminal plasma
- as a fixative in microscopy
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade electrophoresis grade | grade ACS reagent | grade biotech. grade | grade - |
| assay ≥99% | assay ≥99.5% (T) | assay ≥99.5% (T) | assay ≥99.0% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder or flakes (or crystals) | form flakes | form crystals, flakes | form powder or crystals |
| solubility water: 1 g/mL, clear, colorless | solubility water: soluble 81.7 g/L at 20 °C | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 g/10 mL |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloroacetic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?