Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1520,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
257.24 g/mol
concentration
90-100 % (w/w) (Ampliflu Red)
color
slightly brown-red, white to slightly brown
solubility
water: slightly soluble at 20 °C
fluorescence
λex 571 nm; λem 585 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N1c2ccc(O)cc2Oc3cc(O)ccc13
InChI
1S/C14H11NO4/c1-8(16)15-11-4-2-9(17)6-13(11)19-14-7-10(18)3-5-12(14)15/h2-7,17-18H,1H3
InChI key
PKYCWFICOKSIHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - |
| solubility water: slightly soluble at 20 °C | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥10 mg/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?