Przejdź do
F9057
FLLL31
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(E,E)-1,7-Bis(3,4-dimethoxyphenyl)-4,4-dimethyl-1,6-heptadiene-3,5-dione, Tetramethylcurcumin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
459,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H28O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
459,00 zł
Cena katalogowa540,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C(=O)C(C)(C)C(=O)\C=C\c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C25H28O6/c1-25(2,23(26)13-9-17-7-11-19(28-3)21(15-17)30-5)24(27)14-10-18-8-12-20(29-4)22(16-18)31-6/h7-16H,1-6H3/b13-9+,14-10+
InChI key
VMMZAMVBGQWOHT-UTLPMFLDSA-N
Biochem/physiol Actions
FLLL31 selectively binds to Janus kinase 2 and the STAT3 Src homology-2 (SH2) domain, effective inhibitors of STAT3 phosphorylation.
FLLL31 selectively binds to Janus kinase 2 and the STAT3 Src homology-2 (SH2) domain, effective inhibitors of STAT3 phosphorylation. STAT3 plays a critical role in early embryogenesis, but is largely dispensable in normal adult cells and tissues. On the other hand the JAK2/STAT3 signaling pathway is persistently activated in great number of human solid and blood cancers. Such activation is commonly associated with a worse prognosis. FLLL31 is a curcumin derivative locked in diketone-tautomeric form, which supposedly improves binding to SH2 domain. The compound inhibits JAK2 kinase activity and prevents STAT3 phosphorylation. FLLK31 is a potent and selective inhibitor of the STAT3 signaling pathway.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the JAKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B6938D7696SML1142
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
yellow
color
-
color
orange
color
white to beige
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)