Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 395,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[C13H11N3.HCl]x·[C14H13N3.HCl]y ·[C14H14N3·Cl]z
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
red to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(N)=CC3=N2.NC4=CC5=C(C=C4)C=C6C=CC(NC)=CC6=N5.NC7=CC8=C(C=C7)C=C9C=CC(N)=CC9=[N+]8C.[Cl-].Cl.Cl
InChI key
CNKPVFNEZPNSQB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Acriflavine is an antimicrobial drug used to treat against sleeping sickness, urinary tract infections, and gonorrhea. Acriflavine is a potent inhibitor of SARS-CoV-2 papain-5 like protease (PLpro), which potently inhibits viral replication in vivo in mice and ex vivo in human airway epithelia. It is a mixture of trypaflavines (3,6-diamino-10-methylacridinium chloride and 3,6-diamino-3-methylacridinium chloride) and proflavine (3,6-diaminoacridine). Apparently commercial acriflavine mixtures contain the combination of differently methylated proflavines to optimally block the PLpro active site. Also, it potently inhibits replication of other betacoronaviruses.
Antimicrobial; potent inhibitor of SARS-CoV-2 papain-5 like protease (PLpro) and inhibits virus replication
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 0.33 g/mL (lit.)(lit.) | solubility H2O: 1 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL |
| color red to brown | color - | color faint brown to brown, and Orange to Dark Orange and Red to Very Dark Red | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?