Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł 765,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-996-5
Beilstein/REAXYS Number:
1724617
MDL number:
765,00 zł
Cena katalogowa1020,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
crystals
optical activity
[α]20/D +21±1°, 3 hr, c = 1% in H2O
color
white
mp
124-127 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5+,6?/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-WHZQZERISA-N
Application
D-Talose, a C-2 epimer of galactose, is used as a substrate to identify, differentiate and characterize ribose-5-phosphate isomerase(s) of Clostridia.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay 98% | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 0.1 g/mL | solubility - | solubility - | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless |
| form crystals | form powder | form crystals | form powder |
| color white | color - | color white | color - |
| mp 124-127 °C | mp 148-150 °C (lit.) | mp 151 °C ((304 °F )) | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?