Excellent quality and prompt delivery, no complaints
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 982,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3410,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 198,00 zł |
Informacje o tej pozycji
982,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D +176 to +186°, c = 2% in H2O
mol wt
378.33 g/mol
impurities
≤0.1% glucose
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
application(s)
microbiology
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI key
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥97.5% (by Assay) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility water: 100 mg/mL |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| cation traces As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ca: ≤200 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces Fe: <5 ppm, heavy metals: <10 ppm |
| impurities ≤0.1% glucose | impurities ≤5.0% EtOH, <20 ppm Trace metals | impurities 7.3-11.6% water (Karl Fischer) | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Trehalose dihydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 90210-250G | 04061833246450 |
| 90210-50G | 04061835571963 |