Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 998,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.76
998,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Siarczan nourseotrycyny, suitable for cell culture
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
form
powder
storage temp.
2-8°C
General description
Struktura chemiczna: nukleozyd peptydylowy, antybiotyk aminoglikozydowy. Nourseotrycyna (NTC) jest mieszaniną pokrewnych związków streptotrycyny C, D, E i F.
Application
Nourseotrycyna jest stosowana jako antybiotyk selekcji dominującej dla genetycznie zmodyfikowanych bakterii, drożdży, grzybów, pierwotniaków i roślin.
Biochem/physiol Actions
Nourseotrycyna hamuje biosyntezę i indukuje błędne kodowanie. W odporności na nourseotrycynę pośredniczy kodowana przez sat1 N-acetylotransferaza. Nourseotrycyna jest inaktywowana przez acetylację grupy β-aminowej β-lizyny.
Przeciwgrzybicze skuteczne przeciwko Candida albicans. Gatunki Candida transformowane genem kodującym acetylotransferazę nourseotrycyny (CaNAT1) były oporne na nourseotrycynę.
Przeciwgrzybicze skuteczne przeciwko Candida albicans. Gatunki Candida transformowane genem kodującym acetylotransferazę nourseotrycyny (CaNAT1) były oporne na nourseotrycynę.
Packaging
10 mg, 50 mg
Other Notes
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for cell culture | description ≥85% (HPLC) | description aminoglycoside antibiotic | description - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| biological source Streptomyces sp. | biological source Streptomyces noursei | biological source Streptomyces tenebrarius | biological source - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?