Przejdź do
74378
(2-Nonen-1-yl)succinic anhydride
suitable for electron microscopy
Synonim(y):
Dihydro-3-(nonen-1-yl)-2,5-furandione, Nonenylsuccinic anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
249-317-8
MDL number:
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
composition
(mixture of branched chain isomers)
technique(s)
electron microscopy: suitable
density
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
lipid type
unsaturated FAs
SMILES string
CCCCCC\C=C\CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C13H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12(14)16-13(11)15/h7-8,11H,2-6,9-10H2,1H3/b8-7+
InChI key
CIMXGTDNUHWJCZ-BQYQJAHWSA-N
Application
For use in Spurr embedding technique.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.22049239690416487
technique(s)
electron microscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
composition
(mixture of branched chain isomers)
composition
-
composition
-
composition
-
density
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
lipid type
unsaturated FAs
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2-Nonen-1-yl)succinic anhydride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
294.8 °F - closed cup
flash_point_c
146 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
74378-250ML04061838177261