Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
500,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4694 (lit.)
bp
168 °C/10 mmHg (lit.)
mp
8-12 °C (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC\C=C\CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C12H18O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11(13)15-12(10)14/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6+
InChI key
WSGFXVFLWVXTCJ-VOTSOKGWSA-N
Application
- Biosynthesis of pectic oligosaccharide-based amphiphiles as novel stabilizers of nanoemulsions by coupling enzymatic depolymerization with alkyl/alkenyl: This study explores the physicochemical properties of novel stabilizers, including 2-Octen-1-ylsuccinic anhydride, for use in food hydrocolloids (L Li et al., 2023).
- Enzymatic alkylsuccinylation of tyrosol: Synthesis, characterization and property evaluation as a dual-functional antioxidant: Details the synthesis of derivatives of tyrosol using 2-Octen-1-ylsuccinic anhydride, assessing their antioxidant properties (S Marzocchi et al., 2018).
- Dynamic high-pressure microfluidization assisting octenyl succinic anhydride modification of rice starch: Describes the use of dynamic high-pressure techniques to modify rice starch with 2-Octen-1-ylsuccinic anhydride for improved performance in food applications (Y Li et al., 2018).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥99% (GC) | description 98% | description ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP) |
| assay 97% | assay ≥99% (GC) | assay 98% | assay ≥99% (CP) |
| density 1 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.034 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.4694 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.429 (lit.) | refractive index - |
| mp 8-12 °C (lit.) | mp 118-120 °C (lit.) | mp - | mp 118-120 °C (lit.) |
| form liquid | form solid | form liquid | form solid |
| bp 168 °C/10 mmHg (lit.) | bp 261 °C (lit.) | bp 139 °C (lit.) | bp 261 °C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?