Przejdź do
8.22049
Bezwodnik dodecenylobursztynowy
(mixture of isomers) for synthesis
Synonim(y):
3-(2-dodecylen-1-ylo)-dihydro-2,5-furandion
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
181,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H26O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
246-917-1
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
181,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
26 hPa ( 200 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
2550 mg/kg LD50, oral (Rat), 6200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2-4 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
200 °C/27 hPa
transition temp
flash point 127 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)C(CC1=O)\C=C\CCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h11-12,14H,2-10,13H2,1H3/b12-11+
InChI key
WVRNUXJQQFPNMN-VAWYXSNFSA-N
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.005 - 1.008
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
352.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
178 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)