Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 523,00 zł | |
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
523,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
0.1 M Tris-HCl, pH 7.4: 0.0175 mL/mL, clear
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23.COc4cc(ccc4-[n+]5nc(nn5-c6ccc(cc6)[N+]([O-])=O)-c7ccccc7)-c8ccc(c(OC)c8)-[n+]9nc(nn9-c%10ccc(cc%10)[N+]([O-])=O)-c%11ccccc%11
InChI
1S/C40H30N10O6.C8H6BrClNO4P.C7H9N.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h3-26H,1-2H3;1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3;2*1H/q+2;;;;/p-2
InChI key
GDPIIVBVMSORRQ-UHFFFAOYSA-L
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility 0.1 M Tris-HCl, pH 7.4: 0.0175 mL/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless |
| form liquid | form liquid | form solution | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
152.6 °F - closed cup
flash_point_c
67 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 72091-10ML | 04061832855912 |
| 72091-2.5ML | 04061838203298 |