Przejdź do
94046
Sodium phosphate dibasic solution
BioUltra, 0.5 M in H2O
Synonim(y):
Disodium hydrogen phosphate solution, di-Sodium hydrogen phosphate solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
869,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.96
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
38070211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
form
liquid
concentration
0.5 M in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.001% total nitrogen (N)
pH
8.8-9.4 (25 °C, 0.5 M in H2O)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.064 g/mL at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.019, λ: 280 nm Amax: 0.016
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium phosphate dibasic solution has been used:
  • to supplement Dulbecco′s Modified Eagle Medium (DMEM) in calcifying medium to induce the calcification of vascular smooth muscle cells (VSMCs)
  • to prepare a stock solution of CaCl2 and MgCl2 to synthesize calcium phosphate (CPB) and magnesium phosphate bions (MPBs) respectively
  • to supplement 2xYT agar plates to culture BL21 DE3 star cells and BL21dLac Gold cells
Sodium phosphate dibasic solution may be used in the preparation of a wide variety of phosphate based biological buffers for use in cell and molecular biology application.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S3264S5136RDD038
concentration
0.5 M in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent, Redi-Dri
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
liquid
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
water: soluble 100 mg/mL
solubility
water: soluble 100 mg/mL
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?