Przejdź do
69152
Disperse Blue 134
suitable for microscopy
Synonim(y):
1,4-Bis(isopropylamino)anthraquinone, Solvent Blue 36
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
222,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
742,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.40
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
238-101-9
MDL number:
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mp
170-172 °C
solubility
toluene: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥400 at 587-597 nm in ethanol, ≥550 at 635-645 nm in ethanol
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)Nc1ccc(NC(C)C)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C20H22N2O2/c1-11(2)21-15-9-10-16(22-12(3)4)18-17(15)19(23)13-7-5-6-8-14(13)20(18)24/h5-12,21-22H,1-4H3
InChI key
BLFZMXOCPASACY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1603095290A3157
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
toluene: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
water: 1 mg/mL, blue
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Patrick Mulqueen
Advances in colloid and interface science, 106, 83-107 (2003-12-16)
This review will describe some of the changes occurring in formulation types employed and the further trends that are driving technologies. These will be illustrated by examples of water-based dispersion formulation technology for oil-in-water emulsions (EW) and suspension-emulsions (SE) as
T E Creekmore et al.
Journal of wildlife diseases, 30(4), 497-505 (1994-10-01)
A field study was conducted on Antigua, West Indies, to determine the feasibility of delivering an oral rabies vaccine or population control agent to free-ranging mongooses (Herpestes javanicus). Two biomarkers (tetracycline hydrochloride [THCL] and DuPont Oil Blue A dye) and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
69152-5G-F04061833447970
69152-25G-F04061833365496