Przejdź do
16030
Brilliant Cresyl blue solution
suitable for microscopy, mixture of toluidine blue and waterblue
Synonim(y):
Cresyl blue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
560,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
EC Number:
225-203-3
Beilstein/REAXYS Number:
6035110
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Brilliant Cresyl blue, suitable for microscopy, mixture of toluidine blue and waterblue
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥1000 at 630-640 nm in 50% ethanol
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
Analysis Note
λmax. ∼635 nm, E(1%,1 cm) ∼1000-1300 (50% Ethanol)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B53886915295290
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
solubility
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
water: 1 mg/mL, blue to very deep blue
solubility
toluene: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ‘Brilliant Cresyl blue′
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)