Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9N3O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.34
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Beilstein/REAXYS Number:
12930905
2780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
fluorescence
λex 350 nm; λem 516 nm±10 nm in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@H]1CSC(C(S2)=NC3=C2C=C(N)C=C3)=N1)=O
InChI
1S/C11H9N3O2S2/c12-5-1-2-6-8(3-5)18-10(13-6)9-14-7(4-17-9)11(15)16/h1-3,7H,4,12H2,(H,15,16)/t7-/m1/s1
InChI key
HKSJKXOOBAVPKR-SSDOTTSWSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay 95% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| fluorescence λex 350 nm; λem 516 nm±10 nm in H2O | fluorescence - | fluorescence λex 328 nm; λem 532 nm in H2O | fluorescence - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
596.5 °F
flash_point_c
313.6 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 62028-10MG | 04061832532752 |