Merck
750786
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-hydroxybenzothiazole
95%
Synonim(y):
2-Amino-6-benzothiazolol, 6-Hydroxy-2-aminobenzothiazole, 6-Hydroxybenzothiazol-2-amine
Wybierz wielkość
1 G
119,00 zł
119,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
119,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
119,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
solid
mp
243-250 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1nc2ccc(O)cc2s1
InChI
1S/C7H6N2OS/c8-7-9-5-2-1-4(10)3-6(5)11-7/h1-3,10H,(H2,8,9)
Klucz InChI
VLNVTNUTGNBNBY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)