Przejdź do
60610
Canada balsam
suitable for microscopy
Synonim(y):
Balsam Canada
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
504,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
232-362-2
NACRES:
NA.47
MDL number:
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
yellow to very dark yellow
refractive index
n20/D 1.47-1.54, n20/D 1.522 (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C
suitability
suitable for microscopy
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Canada balsam is used as a stable apolar hydrophobic mounting medium for light microscopy slide preparation, especially when long term storage is desired.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C17951.0169160730
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
color
yellow to very dark yellow
color
yellow to very dark yellow
color
almost clear to yellow
color
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Canada balsam
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
102.2 °F
flash_point_c
39 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miklós Bély et al.
Acta histochemica, 108(3), 175-180 (2006-05-23)
The sensitivity and specificity of various Congo red staining methods is very important in the diagnosis of amyloidosis. When using a less sensitive staining method, some true positive cases of amyloidosis remain undetected. A more highly specific method potentially detects
P Gugliotta et al.
European journal of histochemistry : EJH, 36(2), 143-148 (1992-01-01)
beta-galactosidase, revealed by an indigo blue reaction product, represents a valid tracer in immunohistochemistry. Observations on the instability of the indigo precipitate led us to investigate this phenomenon. We conclude that avoiding of xylene, and mounting of the preparates in
Elena Kirilova et al.
Acta biochimica Polonica, 65(3), 449-454 (2018-08-28)
Benzanthrone derivates are now widely used in many industrial and scientific applications as dyes for polymers and textiles. In biochemical, biomedical and diagnostics investigations benzanthrone dyes are used as a lipophilic fluorescent probe since many benzanthrone derivates demonstrate bright fluorescence
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
60610-25ML04061832676104
60610-100ML04061832676098