Przejdź do
1.01691
Balsam kanadyjski
for microscopy
Synonim(y):
Canada balsam
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352401
EC Index Number:
232-362-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
almost clear to yellow
refractive index
n20/D 1.515-1.530
transition temp
flash point 39 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
General description
Balsam kanadyjski do mikroskopii jest powszechnie stosowanym środkiem montażowym do przygotowywania trwałych szkiełek mikroskopowych. Jest on wytwarzany z żywicy jodły balsamicznej, a jego stosowanie można łączyć z próbkami zawierającymi ksylen. Balsam kanadyjski jest produktem IVD i posiada rejestrację CE. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi (IFU). IFU można pobrać z tej strony internetowej.
Współczynnik załamania światła (20°C) 1,515 - 1,530
Gęstość (20°C / 4°C) 0,980 g/cm3
Lepkość (20°C) 3000 mPa*s
Analysis Note
Wygląd: prawie klarowny, żółty żywiczny
Współczynnik załamania światła (n 20/D): 1,515 - 1,530
Mętność: ≤ 2 NTU
Liczba kwasowa: 75 - 90
Strata przy suszeniu (120 °C): ≤ 35 %
Przydatność do mikroskopii: przechodzi test pozytywnie
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Balsam kanadyjski
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
102.2 °F
flash_point_c
39 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)