Przejdź do
C1795
Canada balsam
Viscous Liquid
Synonim(y):
Balsam Canada
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
523,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
EC Number:
232-362-2
MDL number:
523,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Canada balsam, Mounting medium for microscopy
Quality Segment
form
viscous liquid
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
yellow to very dark yellow
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
density
0.99 g/mL
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC=CC=C(C=C)C(CN1CCC(NC(C1=O)CCCN=C(N)N)C(CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2)NC(=O)C)C(=CC=C)C=CC
InChI
InChI=1S/C39H52N6O2/c1-6-10-16-30(9-4)34(32(14-7-2)15-8-3)27-45-24-22-35(44-36(38(45)47)19-13-23-42-39(40)41)37(43-28(5)46)26-29-20-21-31-17-11-12-18-33(31)25-29/h6-12,14-18,20-21,25,34-37,44H,2,4,13,19,22-24,26-27H2,1,3,5H3,(H,43,46)(H4,40,41,42)
InChI key
IIUZTTUQXFCORF-UHFFFAOYSA-N
General description
Canada Balsam is a natural mounting medium obtained from balsam fir trees. It is produced from the resin of the balsam fir tree and its use can be combined with xylene-containing specimens. The optical properties of Canada Balsam are nearly identical to those of glass. Specimens must be dehydrated before using this medium. Permanent slides mounted with Canada Balsam have been stored for over a century.
Application
Canada balsam is used as a stable apolar hydrophobic mounting medium for light microscopy slide preparation, especially when long-term storage is desired. It is mostly applicable for cellular staining.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0169160610W306908
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
color
yellow to very dark yellow
color
almost clear to yellow
color
yellow to very dark yellow
color
-
form
viscous liquid
form
-
form
-
form
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
flavors and fragrances
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Canada balsam
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
102.2 °F
flash_point_c
39 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Activation of caspases and p53 by bovine herpesvirus 1 infection results in programmed cell death and efficient virus release.
Devireddy LR and Jones CJ
Journal of Virology, 73, 3778-3778 (1999)
Mihaela Mitroi et al.
Molecular medicine reports, 19(4), 2792-2800 (2019-02-06)
The present study focused on the assessment of the inflammatory infiltrate that characterizes nasal polyps in patients with chronic rhinosinusitis and nasal polyposis. Inflammatory cell type was determined using specific markers. This evaluation was made possible by determining the expression
Vlatka Martinovic et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 300(7), 1315-1326 (2016-12-17)
Expressions of cytokeratin 8 (CK8), vimentin, nestin, and alpha-smooth-muscle-actin (alpha-SMA) were analyzed in the developing gonads of 12, 5-9 week old (W) human conceptuses by immunohistochemistry and immunofluorescence. During the investigated period, the number of CK8 positive cells increased from
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C1795-25ML04061833468098
C1795-100ML04061838261632
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. For what applications is Canada Balsam, Product No. C1795, recommended?
    1 answer
    1. Select histological procedures may specifically call for using Canada Balsam as the mounting media.  Canada Balsam is sometimes applied "thickly", and the coverslip is omitted.  If a coverslip is applied, fading might occur more quickly.  For routine use, synthetic resinous mounting medias are most commonly used.
      Helpful?
  2. Is Canada Balsam, Product No. C1795, a permanent mounting media or an aqueous mounting media?
    1 answer
    1. Canada Balsam is a permanent mounting media.
      Helpful?
  3. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  4. How does Canada Balsam, Product No. C1795, differ from a permanent mounting media - such as DPX Mountant for histology?
    1 answer
    1. Canada Balsam sets slowly; it may take months to dry to nonstickness.  Although all Hematoxylin and Eosin (H&E) stained slides fade with storage, slides mounted in Canada Balsam may fade quicker than slides mounted with DPX Mountant for histology. Canada Balsam is also a poor preservative for basic aniline dyes and slides stained for Prussian Blue.
      Helpful?
  5. Is Canada Balsam, Product No. C1795, commonly used in histology?
    1 answer
    1. Canada Balsam is sourced from balsam fir trees (Abies balsamea). Costs are high for the naturally produced product. Synthetic mounting medias are cheaper in comparison. Since World War II, synthetic mounting medias have largely replaced naturally obtained products, such as Canada Balsam.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.