Przejdź do
59983
Josamycin
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
Leucomycin A3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H69NO15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
827.99
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
240-871-6
MDL number:
350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to slightly yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO[C@H]1[C@@H](CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](OC(=O)CC(C)C)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C42H69NO15/c1-23(2)19-32(47)56-40-27(6)53-34(22-42(40,8)50)57-37-26(5)54-41(36(49)35(37)43(9)10)58-38-29(17-18-44)20-24(3)30(46)16-14-12-13-15-25(4)52-33(48)21-31(39(38)51-11)55-28(7)45/h12-14,16,18,23-27,29-31,34-41,46,49-50H,15,17,19-22H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24-,25-,26-,27+,29+,30+,31-,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41+,42-/m1/s1
InChI key
XJSFLOJWULLJQS-NGVXBBESSA-N
General description
Chemical structure: macrolide
Application
Josamycin is used to study the modification of phagocytosis and cytokine production by macrolide antibiotics[1], immunomodulatory effects, the suppression of matrix metalloproteinase production[2] as well as study bacteria protein synthesis at the level of the the 23S rRNA, 50S ribosomal subunit.[3]
Biochem/physiol Actions
Josamycin inhibits bacterial protein biosynthesis by inhibiting peptidyltransferase and ribosomal translocation, and depleting the intracellular pools of aminoacyl-tRNAs available for protein synthesis by drop-off and incomplete peptidyl-tRNA hydrolase activity.[4] It slows down formation of the first peptide bond of a nascent peptide in an amino acid-dependent way and inhibits formation of the second or third peptide bond.[5]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S9132O4876V2753
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
protein synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Josamycin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
293490-1G04061826598917
293490-5G04061833371985
59983-50MG04061832644868