Przejdź do
S9132
Spiramycin
Synonim(y):
Rovamycin, Formacidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
463,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51283208
EC Number:
232-429-6
MDL number:
463,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
optical activity
[α]/D -85 to -80° in water (Specific rotation (dry basis))
potency
≥4100 I.U. per mg (dry basis)
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
color
white to light yellow
solubility
methanol: soluble
cation traces
heavy metals: ≤20 ppm
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](OC2CCC(C(C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1OC3OC(C)C(OC4CC(C)(O)C(O)C(C)O4)C(C3O)N(C)C
InChI
1S/C43H74N2O14/c1-24-21-29(19-20-46)39(59-42-37(49)36(45(9)10)38(27(4)56-42)58-35-23-43(6,51)41(50)28(5)55-35)40(52-11)31(47)22-33(48)53-25(2)15-13-12-14-16-32(24)57-34-18-17-30(44(7)8)26(3)54-34/h12-14,16,20,24-32,34-42,47,49-51H,15,17-19,21-23H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24-,25-,26?,27?,28?,29+,30?,31-,32+,34?,35?,36?,37?,38?,39+,40+,41?,42?,43?/m1/s1
InChI key
ACTOXUHEUCPTEW-JMRHEKERSA-N
General description
Chemical structure: macrolide
Application
Spiramycin is a macrolide antibiotic that is commonly used to treat infections of soft tissues. It has been used to treat bronchopulmonary infections in adults and has been used to study septicemia in mice .
Biochem/physiol Actions
Spiramycin is a 16-membered ring macrolide antibiotic from Streptomyces ambofaciens. It inhibits bacterial protein synthesis at the level of peptidy-tRNA dissociation from ribosomes. It is mainly used against Gram-positive bacteria.
Analysis Note
A mixture of Spiramycin I, II and III.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR195046745R3501
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
VETRANAL®, analytical standard, mixture of isomers
description
≥95% (HPLC), powder or crystals
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
mycobacteria, Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, viruses
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
powder or crystals
solubility
methanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
potency
≥4100 I.U. per mg (dry basis)
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spiramycin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)