Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3060,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3060,00 zł
biological source
Streptomyces virginiae
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
color
white to yellow
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H]1OC(=O)C2=CCCN2C(=O)c3coc(CC(=O)C[C@H](O)C=C(C)C=CCNC(=O)C=C[C@H]1C)n3
InChI
1S/C28H35N3O7/c1-17(2)26-19(4)9-10-24(34)29-11-5-7-18(3)13-20(32)14-21(33)15-25-30-22(16-37-25)27(35)31-12-6-8-23(31)28(36)38-26/h5,7-10,13,16-17,19-20,26,32H,6,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,29,34)/b7-5-,10-9-,18-13-/t19-,20-,26-/m1/s1
InChI key
DAIKHDNSXMZDCU-QHKJSJJMSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes |
| antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?