Przejdź do
59767
Chlorophenol Red-β-D-galactopyranoside
β-galactosidase, ≥90% (HPLC), powder or crystals
Synonim(y):
CPRG, Chlorophenol Red-β-D-galactoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
247,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H22Cl2O10S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
585.41
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chlorophenol Red-β-D-galactopyranoside, ≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
powder or crystals
solubility
water: 20 mg/mL, clear, orange to very deep red
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2Cl)C(=C3/C=CC(=O)C(Cl)=C3)\c4ccccc4S(O)(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C25H22Cl2O10S/c26-15-9-12(5-7-17(15)29)21(14-3-1-2-4-20(14)38(33,34)35)13-6-8-18(16(27)10-13)36-25-24(32)23(31)22(30)19(11-28)37-25/h1-10,19,22-25,28,30-32H,11H2,(H,33,34,35)/b21-12-/t19-,22+,23+,24-,25-/m1/s1
InChI key
YOUWVNCQJOMMEU-AETRGLENSA-N
General description
Chlorophenol red-β-D-galactopyranoside (CPRG) is a long-wavelength yellow[1] dye commonly used for colorimetric assays.[2] It serves as a substrate for β-galactosidase (β-gal) which hydrolyzes CPRG to form chlorophenol red (purple colored). This product is quantified by measuring its absorbance at 570 nm.[1] CPRG is used to identify fecal coliform bacteria. It is about 10 times more sensitive than other chromogenic agents such as o-nitrophenyl-β-galactoside (ONPG). CPRG also has a high rapid turnover.[2]
Application
Chlorophenol Red-β-D-galactopyranoside has been used as a substrate for β-galactosidase (β-gal):
  • in paper-based cell-free protein expression system for target RNA detection[1]
  • in colorimetric detection of multiple clinically relevant mutations using a lacZ output gene[3]
  • in colorimetric assay for bacteria quantification[4]
Other Notes
Measures the expression levels of β-galactosidase in transfected cells. The lacZ gene is a popular reporter gene in transfection reactions because its product, β-galactosidase, is a very stable enzyme.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10884308001220588P6501
CPRG Chlorophenol red-β-D-galactopyranoside
Roche
10884308001
CPRG
assay
≥90% (HPLC)
assay
96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 20 mg/mL, clear, orange to very deep red
solubility
-
solubility
water: 20 mg/mL
solubility
-
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
59767-25MG-F04061832644479
59767-100MG-F04061832644462