Przejdź do
220588
Sól sodowa chlorofenolo-β-D-galaktopiranozydu
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
CPRG, Na
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
847,00 zł
5 g
Przewidywany termin wysyłki14 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
15 920,00 zł
10 g
Przewidywany termin wysyłki14 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
36 970,00 zł
25 mg
Przewidywany termin wysyłki14 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
83 250,00 zł
20 g
Przewidywany termin wysyłki14 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
83 250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H21Cl2O10S · Na
Masa cząsteczkowa:
607.39
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.32
847,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sól sodowa chlorofenolo-β-D-galaktopiranozydu,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
impurities
<0.1% chlorophenolred
color
orange-red to red
solubility
water: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Substrat do spektrofotometrycznego oznaczania aktywności β-galaktozydazy. Wykazuje dziesięciokrotnie większą czułość dla β-galaktozydazy niż o-NPG(nr kat. 48712).
Substrat do spektrofotometrycznego oznaczania aktywności β-galaktozydazy. Wykazuje około dziesięciokrotnie większą czułość dla β-galaktozydazy niż o-NPG(nr kat. 48712).
Preparation Note
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 tygodnia w temperaturze 4°C.
Other Notes
Eustice, D.C., et al. 1991. Biotechniques 11, 739.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
48712-M59767N1127
description
-
description
A β-galactosidase substrate for colorimetric and EIA applications; counterpart of widely used pNPP/alkaline phosphatase substrate.
description
≥90% (HPLC)
description
≥98% (enzymatic)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (enzymatic)
solubility
water: 20 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
water: 20 mg/mL, clear, orange to very deep red
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)