Kluczowe dokumenty
10884308001
Roche
CPRG
Chlorophenol red-β-D-galactopyranoside
Synonim(y):
chlorofenol czerwony-β-d-galaktopiranozyd
Wybierz wielkość
675,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
675,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96% (HPLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 250 mg
producent / nazwa handlowa
Roche
warunki przechowywania
protect from light
zakres pH
6-8
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2Cl)C(=C3/C=CC(=O)C(Cl)=C3)\c4ccccc4S(O)(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C25H22Cl2O10S/c26-15-9-12(5-7-17(15)29)21(14-3-1-2-4-20(14)38(33,34)35)13-6-8-18(16(27)10-13)36-25-24(32)23(31)22(30)19(11-28)37-25/h1-10,19,22-25,28,30-32H,11H2,(H,33,34,35)/b21-12-/t19-,22+,23+,24-,25-/m1/s1
Klucz InChI
YOUWVNCQJOMMEU-AETRGLENSA-N
Opis ogólny
The chemical formula on the label represents the monosodium salt.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Jakość
Sekwencja
Uwaga dotycząca przygotowania
Storage conditions (working solution): Reconstituted solution is stable for one day at 2 to 8 °C
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?