Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 373,00 zł |
Informacje o tej pozycji
373,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.01% free acid (as CH3COOH)
evapn. residue
≤0.003%
refractive index
n20/D 1.407
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
density
0.809 g/mL at 20 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.06, λ: 280 nm Amax: 0.06
SMILES string
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade analytical standard | grade reagent grade |
| technique(s) DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable | technique(s) RNA extraction: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.5% | assay ≥99.8% (GC) | assay 98% |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| cation traces Al: ≤0.5 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methylbutanol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
110.3 °F - closed cup
flash_point_c
43.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 407429-1L | 04061836692209 |
| 407429-250ML | 04061831988192 |
| 59085-250ML | 04061832643519 |