Przejdź do
I9392
3-Methylbutanol
BioReagent, ≥98.5%, Molecular Biology
Synonim(y):
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
284,00 zł
4 x 25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
444,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
706,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
960,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-633-5
Beilstein/REAXYS Number:
1718835
MDL number:
Assay:
≥98.5%
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
RNA extraction: suitable
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98.5%
form
liquid
technique(s)
RNA extraction: suitable
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
density
0.809 g/mL at 20 °C (lit.)
suitability
suitable for nucleic acid purification
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
General description
3-methylbutanol (isoamyl alcohol) is a clear, colorless alcohol commonly used as an organic solvent . It can also be used in phenol-chloroform nucleic acid extraction and purification protocols, where it inhibits RNase activity and reduces foaming. Isoamyl alcohol can also be used for the removal of ethidium bromide from DNA purified by CsCl gradient ultracentrifugation.
Application
3-Methylbutanol (isoamyl alcohol) in combination with phenol and chloroform is used in extraction of RNA. It was used in the synthesis of oligo-RNAs using photocaged adenosine molecules.
3-Methylbutanol has been used as a component of phenol/chloroform/ isoamyl alcohol solution for DNA extraction from blood and from absorbing substrata based forensic samples and biofilms.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
590925908577664
description
BioReagent, ≥98.5%, Molecular Biology
description
analytical standard
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
description
analytical standard
assay
≥98.5%
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
analytical standard
grade
Molecular Biology
grade
analytical standard
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
RNA extraction: suitable, DNA extraction: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
pH
-
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methylbutanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
110.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43.5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-51-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)