Kluczowe dokumenty
M32658
3-Methyl-1-butanol
reagent grade, 98%
Synonim(y):
Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
Wybierz wielkość
170,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
170,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
2 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
644 °F
granice wybuchowości
1.2-9 %, 100 °F
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
gęstość
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
110.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?