Przejdź do
56749
Imidazole
BioUltra, ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
445,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39161001
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
206-019-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
103853
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (GC)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.2% water
ign. residue (900 °C)
≤0.05%
pH
9.5-11.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.10, λ: 280 nm Amax: 0.10
SMILES string
c1c[nH]cn1
application(s)
advanced drug delivery
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Application
Excellent for buffers in the range of pH 6.2-7.8
Imidazole can be used to prepare buffers in the pH range of 6.2-7.8 at 25°C. It is recommended as a component of a buffer for assay of horseradish peroxidase and as chelator for the binding of various divalent cations. Imidazole can be used for the elution of histidine containing proteins from divalent cation resins (Sigma P6611, HisSelect.-HC Nickel affinity gel) and can also be used in reverse staining of SDS-PAGE gels for detection of proteins.
Other Notes
Buffer for assay of horseradish peroxidase
Buffer for assay of horseradish peroxidasecitation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
56748I202I5513
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
99%
assay
≥99% (titration)
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
ReagentPlus®
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
genomic analysis
life science and biopharma
microbiology
form
powder or crystals
form
flakes, powder or crystals
form
crystalline
form
crystalline powder
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazole
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
56749-50G04061833448908
56749-1KG04061832589343
56749-250G04061832589350
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?