The UV absorbance of this product at 0.1 M has not been determined. However, the BioUltra Imidazole (product 56749) specification indicates that a 0.1 M solution in water (1 cm pathlength) has maximum UV absorbance at 260 nm and 280 nm of ≤ 0.10. A review of recent lots of 56749 shows typical UV absorbance values of 0.01 at both 260 nm and 280 nm. For additional details, see:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/56749
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Przewidywana wysyłka DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 92,20 zł |
25 g | Przewidywana wysyłka DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 226,00 zł |
100 g | Przewidywana wysyłka DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 403,00 zł |
500 g | Przewidywana wysyłka DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 650,00 zł |
1 kg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 1300,00 zł |
2 kg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 2370,00 zł |
5 kg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 5080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
crystalline
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, 99% | description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC) | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 99% | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99% | assay - |
| product line ReagentPlus® | product line BioUltra | product line Redi-Dri™ | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form crystalline | form powder or crystals, flakes | form solid | form - |
| pH 9-11 at 100 g/L (23 °C) | pH 9.5-11.0 (25 °C, 0.1 M in H2O) | pH 9.5-11.0 (25 °C, 5% in H2O) | pH - |
| mp 88-91 °C (lit.) | mp 88-91 °C (lit.) | mp 88-91 °C (lit.) | mp 88-91 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazole
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Can you tell me the absorbance of a 0.1 M solution of this product at 260 and 280 nm?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
Should this solid be handled in a fume hood?
1 answer-
As per the product's Safety Data Sheet:
Section 2.2 GHS Label elements, including precautionary statements:
P260 Do not breathe dust.
P280 Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection.
Section 8.1 Control parameters
Contains no substances with occupational exposure limit values.
Use of a fume hood for safe handling of the product is not mandated but is advisable when personal protective equipment as described is not available.Helpful?