Przejdź do
55328
8-Hydroxy-N,N,N′,N′,N″,N″-hexamethylpyrene-1,3,6-trisulfonamide
suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Synonim(y):
8-Hydroxypyrene-1,3,6-tris(dimethylsulfonamide)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25N3O7S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
539.64
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
13 480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPCE)
form
solid
mp
276 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, alcohols: soluble
fluorescence
λex 490 nm; λem 545 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CN(C)S(=O)(=O)c1cc(O)c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S(=O)(=O)N(C)C)S(=O)(=O)N(C)C
InChI
1S/C22H25N3O7S3/c1-23(2)33(27,28)18-11-17(26)13-7-8-15-19(34(29,30)24(3)4)12-20(35(31,32)25(5)6)16-10-9-14(18)21(13)22(15)16/h7-12,26H,1-6H3
InChI key
IMRMTOQIIAICNM-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable as pH-indicator
Other Notes
Fluorescent pH indicator for the weakly acidic pH range and enzyme substrate reference standard
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H1529B255716582
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 490 nm; λem 545 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 454 nm; λem 511 nm (pH 9.1), λex 454 nm; λem 520 nm in H2O
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
DMF: soluble, alcohols: soluble, DMSO: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
-
form
solid
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥95% (HPCE)
assay
≥96%
assay
>97% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E. Koller et al.
Appl. Fluoresc. Technol., 1, 15-15 (1989)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
239900-10MG04055977199055
36128-100MG04061837423109
45835-10ML04061832342672
45835-2ML04061832342689
51991-50MG04061837424106
45806-100MG04061835353118
55328-10MG04061832532615
55328-50MG04061832532622