Przejdź do
B2557
8-Bromo-2′-monobutyryladenosine-3′,5′-cyclic monophosphorothioate, Rp-isomer
>97% (HPLC), solid
Synonim(y):
Rp-8-Br-MB-cAMPS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16BrN5O6PSNa
Masa cząsteczkowa:
516.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
>97% (HPLC)
Form:
solid
4500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>97% (HPLC)
form
solid
packaging
vial of 5 μmol (2.5 mg solid)
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H]2O[P@](O)(=S)OC[C@H]2O[C@H]1n3c(Br)nc4c(N)ncnc34
InChI
1S/C14H17BrN5O6PS/c1-2-3-7(21)25-10-9-6(4-23-27(22,28)26-9)24-13(10)20-12-8(19-14(20)15)11(16)17-5-18-12/h5-6,9-10,13H,2-4H2,1H3,(H,22,28)(H2,16,17,18)/t6-,9-,10-,13-,27-/m1/s1
InChI key
KWTXVSKODFLFLA-WJCFKVOZSA-N
Application
Lipophilic precursor that is more lipophilic and membrane-permeable compared to Rp-8-Br-cAMPS.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B5386B6684C240
assay
>97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: soluble
solubility
aqueous base: soluble, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL at ≤60 °C
solubility
H2O: 5 mg/mL
packaging
vial of 5 μmol (2.5 mg solid)
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)