Przejdź do
16582
(±)-Bifenthrin-(biphenyl-2′,3′,4′,5′,6′-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
rac-cis-Bifenthrin-d5, Bifenthrin-d5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23D5H17ClF3O2
Masa cząsteczkowa:
427.90
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
77101502
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
752537456734513
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (sum of isomers, HPLC)
assay
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
329.0 °F - closed cup
flash_point_c
165 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)