Przejdź do
54702
FITC–DEAE–Dextran
average mol wt 70,000
Synonim(y):
FITC–DEAE–Dextran 70, Fluorescein isothiocyanate–Diethylaminoethyl–Dextran
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 70,000
composition
nitrogen content, 2-5%
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
technique(s)
permeability assay: suitable
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Application
FITC-DEAE-Dextran 70 is a cationic fluorescent dextran that may be used to study cell processes such as cell permeability, phagocytosis and endocytosis and to study mechanisms of biomolecular delivery. FITC-DEAE-Dextran 70 may be use to compare its selectivity versus neutral FITC-Dextran 70 or anionic FITC-CM-Dextran 70.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
533796805990718
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
technique(s)
permeability assay: suitable
technique(s)
permeability assay: suitable
technique(s)
permeability assay: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 493 nm; λem 517 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 493 nm; λem 517 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FITC–DEAE–Dextran
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
54702-1G04061823354622