68059
FITC-CM-Dextran
average mol wt 4,000
Synonim(y):
FITC-CM-Dextran 4, Fluorescein isothiocyanate–Carboxymethyl–Dextran, Fluorescein isothiocyanate–Carboxymethyl–Dextran
Wybierz wielkość
2390,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2390,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
białko sprzężone
FITC conjugate
Formularz
powder or crystals
masa cząsteczkowa
average mol wt 4,000
skład
carboxymethyl content, 3-7%
zakres etykietowania
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
metody
permeability assay: suitable
fluorescencja
λex 493 nm; λem 517 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.