Przejdź do
53379
FITC-CM-Dextran
average mol wt 40,000
Synonim(y):
FITC-CM-Dextran 40, Fluorescein isothiocyanate–Carboxymethyl–Dextran
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 40,000
composition
carboxymethyl content, 3-7%
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
technique(s)
permeability assay: suitable
fluorescence
λex 493 nm; λem 517 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Application
FITC-CM-Dextran 40, an anionic fluorescent dextran that may be used to study cell processes such as cell permeability, phagocytosis and endocytosis and to study mechanisms of biomolecular delivery. FITC-CM-Dextran 40 may be use to compare its selectivity versus neutral FITC-Dextran 40.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
547026805974817
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
technique(s)
permeability assay: suitable
technique(s)
permeability assay: suitable
technique(s)
permeability assay: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITCmol glucose
mol wt
average mol wt 40,000
mol wt
average mol wt 70,000
mol wt
average mol wt 4,000
mol wt
average mol wt 150,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FITC-CM-Dextran
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)