Unfortunately, the purity of this product is not determined.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1210,00 zł
concentration
≥10.0 mg/mL (UV)
Quality Segment
technique(s)
electrophoresis: suitable
fluorescence
λex 609 nm; λem 643 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2
suitability
in accordance for gel electrophoresis
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Packaging
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| concentration ≥10.0 mg/mL (UV) | concentration 30-50% protein (Lowry) | concentration 5 mg/mL in DMSO | concentration - |
| suitability in accordance for gel electrophoresis | suitability - | suitability - | suitability - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| fluorescence λex 609 nm; λem 643 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2 | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
would you mind providing the purity index of phycocyanin lyophilised powder ?