The recommended storage temperature for this product is for –20°C. The stability of this product at –80°C has not been evaluated. This compound is not directly soluble in water. However, product R9532, Pyocyanin, Ready Made Solution, is a 5 mg/mL solution in DMSO. This item has a general shelf live of 2 years at –20°C. The prepared solution is not stable when stored at refrigerated temperatures. Please see the link below to review the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/429/027/p0046dat.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 745,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
745,00 zł
Nazwa produktu
Pyocyanin, from Pseudomonas aeruginosa, ≥98% (HPLC)
biological source
Pseudomonas aeruginosa
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble, acetone: soluble, chloroform: soluble, ethanol: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1c2ccccc2N=C3C(=O)C=CC=C13
InChI
1S/C13H10N2O/c1-15-10-6-3-2-5-9(10)14-13-11(15)7-4-8-12(13)16/h2-8H,1H3
InChI key
YNCMLFHHXWETLD-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form DMSO solution | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: soluble, chloroform: soluble, acetone: soluble, ethanol: soluble | solubility - | solubility DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: soluble |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyocyanin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
①試薬の保存温度として―80℃は不適切でしょうか。 ②純水に溶解後の保存方法として、冷蔵保存することは可能でしょうか。 宜しくお願いいたします。