Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1620,00 zł
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
description
0.1 mg recombinant human CD274 in 20 mM Tris-HCl buffer, containing NaCl, KCl, EDTA, L-arginine, DTT and glycerol.
sterility
Filtered sterilized solution
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
packaging
pkg of 100 μg
concentration
0.5 mg protein/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
accession no.
NP_054862.1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CD274(29126)
Application
Użyj tej procedury jako wskazówki do określenia optymalnych warunków powlekania dla wybranego systemu hodowli.
1. Rozmrozić CD274 i rozcieńczyć do pożądanego stężenia przy użyciu podłoża niezawierającego surowicy lub PBS. Końcowy roztwór powinien być wystarczająco rozcieńczony, aby dodana objętość równomiernie pokryła powierzchnię (5-10 μg/basenik, płytka 6-dołkowa).
2. Dodać odpowiednią ilość rozcieńczonego materiału na powierzchnię hodowli.
3. Inkubować w temperaturze pokojowej przez około 1,5 godziny.
4. Odessać pozostały materiał.
5. Ostrożnie przepłukać płytki wodą, unikając zarysowania dolnej powierzchni płytek.
6. Płytki są gotowe do użycia. Można je również przechowywać w temperaturze 2-8°C w stanie wilgotnym lub wysuszyć na powietrzu, jeśli zachowana jest sterylność.
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| sterility Filtered sterilized solution | sterility Filtered sterilized solution | sterility Filtered sterilized solution | sterility Filtered sterilized solution |
| concentration 0.5 mg protein/mL | concentration 0.5 mg protein/mL | concentration 0.5 mg protein/mL | concentration 0.5 mg protein/mL |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 110205-100ML | 04061838695017 |
| 110205-1L | 04061837750007 |
| 8070271000 | 04022536392844 |
| 82320-250ML | 04061838339423 |
| 56671-5ML-F | 04061832589206 |
| 56671-1ML-F | 04061832589190 |
| 82320-1L | 04061833005040 |
| 110205-18L-KL | 04061837749995 |
| 110205-500ML | 04061838695024 |
| 1576945-5X0.1ML | 04061837843211 |
| 8070271001 | 04022536872810 |
| 8070270100 | 04022536392837 |
| 5126-100UG | 04061832492315 |
| MLTUD1227 | 04061836076986 |
| MLMIR1227 | 04061836718473 |