Merck
5125
CDH13
recombinant, expressed in E. coli, 0.5 mg protein/mL
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.5 mg protein/mL
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
description
0.1 mg recombinant human CDH13 in 20 mM Tris-HCl buffer containing NaCl, KCl, EDTA, L-arginine, DTT and glycerol.
sterility
Filtered sterilized solution
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
packaging
pkg of 100 μg
concentration
0.5 mg protein/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
accession no.
NP_001248
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CDH13(1012)
Application
Powlekanie dołka płytki (płytki 6-dołkowej) tym rekombinowanym białkiem CDH13 w pożywce specyficznej dla komórek neuronalnych w stężeniu 1-10 mg / dołek pozwala na 1) badania interakcji ludzkich komórek neuronalnych i komórek śródbłonka naczyniowego / receptora lub 2) badania interakcji ludzkich komórek neuronalnych i komórek śródbłonka naczyniowego / receptora in vitro.
Użyj tej procedury jako wskazówki do określenia optymalnych warunków powlekania dla wybranego systemu hodowli.
1. Rozmrozić CDH13 i rozcieńczyć do pożądanego stężenia przy użyciu pożywki bez surowicy lub PBS. Końcowy roztwór powinien być wystarczająco rozcieńczony, aby dodana objętość równomiernie pokryła powierzchnię (1-10 μg/basenik, płytka 6-dołkowa).
2. Dodać odpowiednią ilość rozcieńczonego materiału na powierzchnię hodowli.
3. Inkubować w temperaturze pokojowej przez około 1,5 godziny.
4. Odessać pozostały materiał.
5. Ostrożnie przepłukać płytki wodą, unikając zarysowania dolnej powierzchni płytek.
6. Płytki są gotowe do użycia. Można je również przechowywać w temperaturze 2-8 °C w stanie wilgotnym lub wysuszyć na powietrzu, jeśli zachowana jest sterylność.
Preparation Note
Pełnej długości zewnątrzkomórkowa domena ludzkiego genu CDH13 (139-693 aa) została skonstruowana z 31 N-końcowym tagiem T7/HIS i wyrażona w E. coli jako ciałka inkluzyjne. Produkt końcowy został ponownie złożony przy użyciu naszej unikalnej technologii "ponownego składania ciał inkluzyjnych z przesunięciem temperatury" i oczyszczony chromatograficznie.
Other Notes
MASMTGGQQMGRGHHHHHHGNLYFQGGEFELSIVVSPILIPENQRQPFPRDVGKVVDSDRPERSKFRLTGKGVDQEPKGIFRINENTGSVSVTRTLDREVIAVYQLFVETTDVNGKTLEGPVPLEVIVIDQNDNRPIFREGPYIGHVMEGSPTGTTVMRMTAFDADDPATDNALLRYNIRQQTPDKPSPNMFYIDPEKGDIVTVVSPALLDRETLENPKYELIIEAQDMAGLDVGLTGTATATIMIDDKNDHSPKFTKKEFQATVEEGAVGVIVNLTVEDKDDPTTGAWRAAYTIINGNPGQSFEIHTNPQTNEGMLSVVKPLDYEISAFHTLLIKVENEDPLVPDVSYGPSSTATVHITVLDVNEGPVFYPDPMMVTRQEDLSVGSVLLTVNATDPDSLQHQTIRYSVYKDPAGWLNINPINGTVDTTAVLDRESPFVDNSVYTALFLAIDSGNPPATGTGTLLITLEDVNDNAPFIYPTVAEVCDDAKNLSVVILGASDKDLHPNTDPFKFEIHKQAVPDKVWKISKINNTHALVSLLQNLNKANYNLPIMVTDSGKPPMTNITDLRVQVCSCRNSKVDCNAAG
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)