Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.5 mg protein/mL
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
recombinant
expressed in E. coli
description
0.1 mg recombinant human CD276 in 20 mM Tris-HCl buffer, containing NaCl, KCl, EDTA, L-arginine, DTT and glycerol.
sterility
Filtered sterilized solution
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
packaging
pkg of 100 μg
concentration
0.5 mg protein/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
accession no.
NP_001019907
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CD276(80381)
Application
Pokrycie dołka płytki (płytki 6-dołkowej) tym rekombinowanym białkiem CD276 w pożywce specyficznej dla komórek T w stężeniu 1-10 μg/dołek umożliwia zastosowanie 1) do badania interakcji między ludzkimi komórkami T a receptorem in vitro lub 2) jako wysoce oczyszczonego rekombinowanego antygenu jako biomarkera nowotworowego do rozwoju aplikacji diagnostycznych.
Użyj tej procedury jako wskazówki do określenia optymalnych warunków powlekania dla wybranego systemu hodowli.
1. Rozmrozić CD276 i rozcieńczyć do pożądanego stężenia przy użyciu pożywki bez surowicy lub PBS. Końcowy roztwór powinien być wystarczająco rozcieńczony, aby dodana objętość równomiernie pokrywała powierzchnię (1-10 μg/basenik, płytka 6-dołkowa).
Uwaga: Użyj 1 ml PBS na basenik w płytce 6-dołkowej.
2. Dodać 1-10 μg białka do każdej studzienki i inkubować w temperaturze 2-10°C przez noc.
3. Po inkubacji odessać pozostały materiał.
4. Płytki są gotowe do użycia. Mogą być również przechowywane w temperaturze 2-8 °C w stanie wilgotnym lub wysuszone na powietrzu, jeśli zachowana jest sterylność.
Użyj tej procedury jako wskazówki do określenia optymalnych warunków powlekania dla wybranego systemu hodowli.
1. Rozmrozić CD276 i rozcieńczyć do pożądanego stężenia przy użyciu pożywki bez surowicy lub PBS. Końcowy roztwór powinien być wystarczająco rozcieńczony, aby dodana objętość równomiernie pokrywała powierzchnię (1-10 μg/basenik, płytka 6-dołkowa).
Uwaga: Użyj 1 ml PBS na basenik w płytce 6-dołkowej.
2. Dodać 1-10 μg białka do każdej studzienki i inkubować w temperaturze 2-10°C przez noc.
3. Po inkubacji odessać pozostały materiał.
4. Płytki są gotowe do użycia. Mogą być również przechowywane w temperaturze 2-8 °C w stanie wilgotnym lub wysuszone na powietrzu, jeśli zachowana jest sterylność.
Preparation Note
Pełnej długości zewnątrzkomórkowa domena ludzkiego genu CD276 (29 - 466 aa) została skonstruowana z 29 N-końcowym tagiem T7/HIS i wyrażona w E. coli jako ciałka inkluzyjne. Produkt końcowy został ponownie złożony przy użyciu unikalnej technologii "ponownego składania ciał inkluzyjnych z przesunięciem temperatury" i oczyszczony chromatograficznie.
Other Notes
MASMTGGQQMGRGHHHHHHGNLYFQGEVQVPEDPVVALVGTDATLCCSFSPEPGFSLAQLNLIWQLTDTKQLVHSFAEGQDQGSAYANRTALFPDLLAQGNASLRLQRVRVADEGSFTCFVSIRDFGSAAVSLQVAAPYSKPSMTLEPNKDLRPGDTVTITCSSYQGYPEAEVFWQDGQGVPLTGNVTTSQMANEQGLFDVHSILRVVLGANGTYSCLVRNPVLQQDAHSSVTITPQRSPTGAVEVQVPEDPVVALVGTDATLRCSFSPEPGFSLAQLNLIWQLTDTKQLVHSFTEGRDQGSAYANRTALFPDLLAQGNASLRLQRVRVADEGSFTCFVSIRDFGSAAVSLQVAAPYSKPSMTLEPNKDLRPGDTVTITCSSYRGYPEAEVFWQDGQGVPLTGNVTTSQMANEQGLFDVHSVLRVVLGANGTYSCLVRNPVLQQDAHGSVTITGQPMTFPPEA
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Luana Calabrò et al.
Journal of cellular physiology, 226(10), 2595-2600 (2011-07-28)
No treatment prolongs the survival of malignant mesothelioma (MM) patients. Since MM elicits anti-tumor host's immune responses, immunotherapy represents a promising strategy for its control. Immunomodulatory antibodies against components of the B7 family of immunomodulatory molecules that regulate T cell
Zongliang Zhang et al.
Molecular therapy oncolytics, 17, 180-189 (2020-04-30)
Recently, B7-H3 was frequently reported to be overexpressed in various cancer types and has been suggested to be a promising target for cancer immunotherapy. In the present study, we analyzed the mRNA expression of B7-H3 in The Cancer Genome Atlas
Vibeke A Ingebrigtsen et al.
BMC cancer, 14, 602-602 (2014-08-21)
We have previously reported overexpression of the immunoregulatory protein B7-H3 in colorectal cancer and that nuclear expression predicted poor outcome in colon cancer patients. The present study was performed to examine the prognostic role of B7-H3 in an independent colorectal
A I Chapoval et al.
Nature immunology, 2(3), 269-274 (2001-02-27)
We describe here a newly identified member of the human B7 family, designated B7 homolog 3 (B7-H3), that shares 20-27% amino acid identity with other B7 family members. B7-H3 mRNA is not detectable in peripheral blood mononuclear cells, although it
Bo Gong et al.
The Journal of experimental medicine, 216(4), 982-1000 (2019-03-16)
Immune checkpoint blockade against programmed cell death 1 (PD-1) and its ligand PD-L1 often induces durable tumor responses in various cancers, including non-small cell lung cancer (NSCLC). However, therapeutic resistance is increasingly observed, and the mechanisms underlying anti-PD-L1 (aPD-L1) antibody
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| W245402-5KG | 04061834396536 |
| 291404-100ML | 04061837014635 |
| W245402-1KG | 04061835565573 |
| W245402-SAMPLE | 04061837512964 |
| 5123-100UG | 04061832492209 |
| MLTUD1223 | 04061836076948 |
| MLMIR1223 | 04061836718459 |
| GE17-5123-10 | 04061837621710 |