Przejdź do
48130
Kinetin
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
6-Furfurylaminopurine, N6-Furfuryladenine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
490,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.21
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-382-2
Beilstein/REAXYS Number:
21703
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
ign. residue
≤0.05%
mp
264-270 °C (dec.) (lit.), 269-271 °C (dec.)
SMILES string
C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccco3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
InChI key
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Phenolic profiling and bioactivity assessment of in vitro propagated Psidium cattleianum Sabine: This study highlights the use of kinetin in enhancing phenolic compound production in tissue cultures, demonstrating its potential in plant biotechnology and pharmaceutical applications (El-Deeb et al., 2024).
  • The impact of chemical and hormonal treatments to improve seed germination and seedling growth of Juniperus procera Hochst. ex Endi.: Research shows kinetin′s effectiveness in improving seed germination rates and seedling vigor, underlining its role as a valuable plant growth regulator (Jabbour and Alzahrani, 2024).
  • Callus Induction Followed by Regeneration and Hairy Root Induction in Common Buckwheat: Kinetin was used to successfully induce callus and facilitate regeneration in buckwheat, providing insights into its applications in genetic engineering and crop improvement (Omelchenko et al., 2024).
  • Long-term organogenic callus cultivation of Ranunculus illyricus L.: This study utilizes kinetin in the long-term cultivation of callus tissues, contributing to the conservation of plant species and enhancing our understanding of plant developmental biology (Kocot et al., 2024).
  • Optimizing medicinal hemp production with synergistic light-enhanced technologies and organic biorefinery approaches: Incorporating kinetin in light-enhanced growth protocols for hemp showcases its utility in optimizing plant production systems, potentially increasing yield and quality (Puttharak et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Kinetin has been studied as a treatment for many human disease states caused by pre-mRNA splicing errors, including familial dysautonomia[1] and neurofibromatosis.[2]
Other Notes
Plant growth regulator
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
13151631761.24807
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
264-270 °C (dec.) (lit.), 269-271 °C (dec.)
mp
230-233 °C
mp
86-91 °C
mp
265-270 °C
ign. residue
≤0.05%
ign. residue
≤0.05%
ign. residue
-
ign. residue
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kinetin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
48130-1G-F04061835541409
48130-5G-F04061832388595
48130-250MG-F04061832388588
Questions
  1. What is the solubility of the product with CAS 525-79-1? Also, why is it dissolving poorly when the instruction given was to dissolve in water at 1mg/mL?
    1 answer
    1. The product is poorly soluble in water but much more soluble in acetic acid (50 mg/mL) or DMSO (40 mg/mL).