Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.21
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1532405
Assay:
≥98.0% (HPLC)
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
86-91 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)CCCCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H13NO4/c12-8-5-6-9(13)11(8)7-3-1-2-4-10(14)15/h5-6H,1-4,7H2,(H,14,15)
InChI key
WOJKKJKETHYEAC-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Maleimidohexanoic acid may be used as a spacer in the construction of drug and other types of bioconjugates. 6-Maleimidohexanoic acid is used with N-hydroxysuccinimide ester as a bifunctional cross-linking reagent.
Probe for thiol groups (SH-groups) in membrane proteins.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description ≥98.0% (HPLC) | description 90% (GC) | description 98% |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 90% (GC) | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| mp 86-91 °C | mp 70-73 °C (lit.) | mp 87-92 °C | mp 70-73 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Maleimidohexanoic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?