Merck
1.24807
6-(furfuryloamino)puryna
for biochemistry
Synonim(y):
Kinetyna, Furfuryladenina, Chinetyna
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.21
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
208-382-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 10 g/L in H2O, filtered suspension)
mp
265-270 °C
bulk density
360 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(nc1)ncnc2NCc3[o]ccc3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
InChI key
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
124807025004022536220192
124807000104022536220185