Przejdź do
3873
Tartrate Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
959,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
959,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
335 mmol/L
pH
(4.9 +/- 0.1)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
For use in the Acid Phosphatase (Leukocyte) Kit No. 387A
Other Notes
Tartrate buffer 0.335 mol/L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
180118042852
concentration
335 mmol/L
concentration
2.4 g/L
concentration
40 g/L
concentration
1 g/L
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
500, 600
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)