Merck
1801
α-Naphthyl Butyrate Solution
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2.4 g/L
application(s)
hematology
histology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Intended for use in the Sigma α-Butyrate Esterase kit, procedure 181B
Packaging
2.4g/L alpha-naphthyl butyrate in methanol solution with stabilizers
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)