Przejdź do
2852
Acid Hematoxylin Solution
Acid Hematoxylin Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
597,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
597,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
1 g/L
pH
3.3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Nuclear counterstain. Included as a component in the Sigma Fetal Hemoglobin Procedure 285.
Other Notes
1 g/L certified hematoxylin with aluminum sulfate, sodium iodate and stabilizers. pH 3.3
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GHS116GHS1128GHS132
concentration
1 g/L
concentration
2 g/L
concentration
2 g/L
concentration
2 g/L
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7784-26-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicholas J Reichart et al.
The ISME journal, 14(11), 2851-2861 (2020-09-06)
Metagenomic studies have revolutionized our understanding of the metabolic potential of uncultured microorganisms in various ecosystems. However, many of these genomic predictions have yet to be experimentally tested, and the functional expression of genomic potential often remains unaddressed. In order
Jiang Jiang et al.
Pharmaceutical research, 32(9), 2851-2862 (2015-03-17)
This study seeks to develop fiber membranes for local sustained delivery of 25-hydroxyvitamin D3 to induce the expression and secretion of LL-37 at or near the surgical site, which provides a novel therapeutic approach to minimize the risk of infections.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML3126-5MG04065266923681
SML3126-25MG04065266923674
2852-100ML04061838202741
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review