Przejdź do
30972
Abberior® STAR 635, phalloidin
for STED application
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4070,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
4070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
mol wt
Mw 1165 g/mol
fluorescence
λex 634 nm; λem 654 nm±10 nm in PBS, pH 7.4
storage temp.
−20°C
Application
  • Abberior® STAR 635, phalloidin has been used for fluorescence microscopy imaging of fixed NK (natural killer) cells.[1]
  • Abberior® STAR 635 goat anti-rabbit antibody has been used for STED (stimulated emission depletion) imaging of primary cultured striatal neurons obtained from rats.[2]
  • Abberior® STAR 635 anti-rabbit antibody has been used for STED imaging of nonsensory supporting cells obtained from cochlea of rats and mice.[3]
  • Abberior® STAR 635 conjugated with secondary antibody has been used for STED imaging of microtubules in cells.[4]
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
Legal Information
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
042300468307679
fluorescence
λex 634 nm; λem 654 nm±10 nm in PBS, pH 7.4
fluorescence
λex 470 nm; λem 598 nm±10 nm in H2O
fluorescence
λex 638 nm; λem 651 nm±10 nm in H2O
fluorescence
λex 634 nm; λem 654 nm±10 nm in PBS, pH 7.4
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
Mw 1165 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
Mw 1030 g/mol
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)