Key Documents
04230
Supelco
Abberior® STAR 470SXP, streptavidin
About This Item
Kod UNSPSC:
12171501
producent / nazwa handlowa
Abberior GmbH
fluorescencja
λex 470 nm; λem 598 nm±10 nm in H2O
przydatność
corresponds for SDS-PAGE
metoda wykrywania
fluorometric
temp. przechowywania
2-8°C
Przydatność
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
Komentarz do analizy
Unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Informacje prawne
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)