Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12171501
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Abberior GmbH
fluorescence
λex 638 nm; λem 651 nm±10 nm in H2O
suitability
corresponds for SDS-PAGE
detection method
fluorometric
storage temp.
2-8°C
General description
Abberior® STAR 635P był pierwszym członkiem całkowicie nowej klasy fosforylowanych barwników fluorescencyjnych, które wyróżniają się parametrami fotofizycznymi. Produkt Abberior® STAR 635P, streptawidyna jest koniugatem barwników typu Abberior® STAR 635P. Może być wzbudzany laserami o długości fali od 600 do 700 nm. W przypadku STED zalecana jest długość fali zubożenia około 750-800 nm. Abberior STAR 635P jest idealnym partnerem dla abberior STAR 580 lub abberior STAR ORANGE w celu uzyskania optymalnych wyników 2-kolorowego STED. Może zastąpić ATTO™ 647N, Alexa Fluor™ 647.
Application
Zaprojektowany i przetestowany pod kątem fluorescencyjnej mikroskopii superrozdzielczej
Features and Benefits
- Wysoka jasność.
- Wysoka fotostabilność.
- Wysoka rozpuszczalność w wodzie umożliwiająca obrazowanie bez tła.
- Nadaje się do znakowania fluorescencyjnego cząsteczek sprzężonych z biotyną.
Analysis Note
Nieskoniugowany barwnik ≤5% całkowitej fluorescencji
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Atto is a trademark of Atto-Tec GmbH
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description suitable for fluorescence | description for STED application | description ≥80.0% (degree of coupling) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| suitability corresponds for SDS-PAGE | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 638 nm; λem 651 nm±10 nm in H2O | fluorescence λex 634 nm; λem 654 nm±10 nm in PBS, pH 7.4 | fluorescence λex 583 nm; λem 605.0 nm±10 nm in PBS, pH 7 | fluorescence λex 637 nm; λem 660 nm±10 nm in water |
| manufacturer/tradename Abberior GmbH | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| detection method fluorometric | detection method - | detection method - | detection method - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?